Stampa…
α,3,5-Trichlorotoluene 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR29568-25G OR29568-10G OR29568-1G
APOSOR29568-25GEA 106 EUR
APOSOR29568-25G APOSOR29568-10G APOSOR29568-1G
α,3,5-Trichlorotoluene 98+%
α,3,5-Trichlorotoluene
Formula: C₇H₅Cl₃
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060278
CAS Number: 3290-06-0
UN: 3261
ADR: 8,III