Stampa…
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29565-25G OR29565-5G OR29565-100G
APOSOR29565-25GEA 29 EUR
APOSOR29565-25G APOSOR29565-5G APOSOR29565-100G
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆Cl₂O
Punto di fusione: 76…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004634
CAS Number: 60211-57-6
EINECS: 262-109-1