3-Aminoisonicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Punto di fusione: 287…291 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00137840 CAS Number: 7579-20-6 |