Stampa…
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR29452-1G OR29452-250MG
APOSOR29452-1GEA 0 EUR
APOSOR29452-1G APOSOR29452-250MG
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Punto di fusione: 179…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203870
CAS Number: 175205-91-1