Stampa…
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29448-1G OR29448-5G
APOSOR29448-1GEA 0 EUR
APOSOR29448-1G APOSOR29448-5G
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂S
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00171745
CAS Number: 21278-86-4