Stampa…
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR29423-1G OR29423-5G OR29423-10G
APOSOR29423-1GEA 118 EUR
APOSOR29423-1G APOSOR29423-5G APOSOR29423-10G
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₈INO
Peso molecolare: 297,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764931
CAS Number: 261178-18-1