Stampa…
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Morpholinobutanenitrile
OR29418-1G OR29418-5G
APOSOR29418-1GEA 55.3 EUR
APOSOR29418-1G APOSOR29418-5G
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Formula: C₈H₁₄N₂O
Peso molecolare: 154,21 g/mol
Punto di ebollizione: 142 °C/15mmHg
Densità: 1,0031 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023393
CAS Number: 5807-11-4