Stampa…
4-Bromo-2-(trichloroacetyl)pyrrole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Bromo-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethanone
OR29377-1G OR29377-5G
APOSOR29377-1GEA 85.8 EUR
APOSOR29377-1G APOSOR29377-5G
4-Bromo-2-(trichloroacetyl)pyrrole
4-Bromo-2-(trichloroacetyl)pyrrole
Formula: C₆H₃BrCl₃NO
Peso molecolare: 291,3571 g/mol
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00832836
CAS Number: 72652-32-5