Stampa…
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
OR29376-5G OR29376-1G
APOSOR29376-5GEA 19 EUR
APOSOR29376-5G APOSOR29376-1G
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,16 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C/0,8mmHg
Punto di fusione: 37…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00817049
CAS Number: 2199-43-1