Stampa…
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl Pyrrole-2-carboxylate, Methyl 1H-pyrrole-2-carboxylate, Pyrrole-2-carboxylic acid methyll ester, Methyl pyrrole-2-carboxylate
OR29375-100G OR29375-25G
APOSOR29375-100GEA 199 EUR
APOSOR29375-100G APOSOR29375-25G
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Punto di fusione: 74…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00817048
CAS Number: 1193-62-0