Stampa…
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trichloroacetyl)pyrrole, 2-(trichloroacetyl)-1h-pyrrole
OR29374-100G OR29374-25G OR29374-500G
APOSOR29374-100GEA 87.3 EUR
APOSOR29374-100G APOSOR29374-25G APOSOR29374-500G
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Formula: C₆H₄Cl₃NO
Peso molecolare: 212,46 g/mol
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128757
CAS Number: 35302-72-8