Stampa…
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29368-1G OR29368-250MG
APOSOR29368-1GEA 65.5 EUR
APOSOR29368-1G APOSOR29368-250MG
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₈Br₂O₃
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00816760
CAS Number: 13811-12-6