Stampa…
2,6-Dichlorobenzaldehyde hydrazone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29357-1G OR29357-250MG OR29357-500MG
APOSOR29357-1GEA 337 EUR
APOSOR29357-1G APOSOR29357-250MG APOSOR29357-500MG
2,6-Dichlorobenzaldehyde hydrazone
2,6-Dichlorobenzaldehyde hydrazone
Formula: C₇H₆Cl₂N₂
Punto di fusione: 134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00729126
CAS Number: 59714-30-6