Stampa…
3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29355-250MG OR29355-1G OR29355-5G
APOSOR29355-250MGEA 118 EUR
APOSOR29355-250MG APOSOR29355-1G APOSOR29355-5G
3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₇H₉ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00728735
CAS Number: 259683-88-0