Stampa…
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzoate
OR2935-1G OR2935-5G
APOSOR2935-1GEA 43.7 EUR
APOSOR2935-1G APOSOR2935-5G
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₈H₆BrNO₅
Peso molecolare: 276,05 g/mol
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00458681
CAS Number: 91983-31-2