2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 139 °C/1mmHg Punto di fusione: 93…95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002902 CAS Number: 501-94-0 EINECS: 207-930-8 |