Stampa…
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dimethylanthranilic acid
OR2932-10G OR2932-25G OR2932-5G
APOSOR2932-10GEA 94.5 EUR
APOSOR2932-10G APOSOR2932-25G APOSOR2932-5G
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,19 g/mol
Punto di fusione: 189…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017099
CAS Number: 14438-32-5