Stampa…
4-Amino-3-methylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyano-2-methylaniline
OR2931-1G OR2931-25G OR2931-5G
APOSOR2931-1GEA 26.3 EUR
APOSOR2931-1G APOSOR2931-25G APOSOR2931-5G
4-Amino-3-methylbenzonitrile
4-Amino-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093969
CAS Number: 78881-21-7