Stampa…
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
OR29302-1G OR29302-500MG OR29302-5G
APOSOR29302-1GEA 16.1 EUR
APOSOR29302-1G APOSOR29302-500MG APOSOR29302-5G
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di fusione: 80,7…81.2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01934575
CAS Number: 52768-17-9