Methyl-3-phenoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR29298-1G
OR29298-5G
OR29298-10G
APOSOR29298-1GEA
24.8
EUR
APOSOR29298-1G
APOSOR29298-5G
APOSOR29298-10G
Methyl-3-phenoxybenzoate
Methyl-3-phenoxybenzoate
Formula:
C₁₄H₁₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017192 CAS Number: 50789-43-0 |