Stampa…
3-(2,4-Dichlorophenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR29293-25G OR29293-5G
APOSOR29293-25GEA 128 EUR
APOSOR29293-25G APOSOR29293-5G
3-(2,4-Dichlorophenyl)propionic acid
3-(2,4-Dichlorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₈Cl₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00275605
CAS Number: 55144-92-8