Stampa…
2-Hydrazino-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29277-1G OR29277-5G OR29277-10G
APOSOR29277-1GEA 34.8 EUR
APOSOR29277-1G APOSOR29277-5G APOSOR29277-10G
2-Hydrazino-3-nitropyridine
2-Hydrazino-3-nitropyridine
Formula: C₅H₆N₄O₂
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00085923
CAS Number: 15367-16-5