Stampa…
Piperonylonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)benzonitrile, 1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile
OR29275-25G OR29275-1G OR29275-5G OR29275-10G OR29275-50G
APOSOR29275-25GEA 102 EUR
APOSOR29275-25G APOSOR29275-1G APOSOR29275-5G APOSOR29275-10G APOSOR29275-50G
Piperonylonitrile 97%
Piperonylonitrile
Formula: C₈H₅NO₂
Peso molecolare: 147,13 g/mol
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005820
CAS Number: 4421-09-4
EINECS: 224-590-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III