Stampa…
6-Chloropiperonal
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2927-1G OR2927-250MG
APOSOR2927-1GEA 290 EUR
APOSOR2927-1G APOSOR2927-250MG
6-Chloropiperonal
6-Chloropiperonal
Formula: C₈H₅ClO₃
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022953
CAS Number: 15952-61-1