Stampa…
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29265-1G OR29265-250MG OR29265-5G OR29265-500MG
APOSOR29265-1GEA 328 EUR
APOSOR29265-1G APOSOR29265-250MG APOSOR29265-5G APOSOR29265-500MG
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline 95%
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline
Formula: C₈H₁₀ClNO₂
Punto di fusione: 44…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01567107
CAS Number: 82485-84-5