Stampa…
Thieno[3,2-b]thiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Dithiapentalene
OR29252-1G OR29252-5G OR29252-25G
APOSOR29252-1GEA 43.5 EUR
APOSOR29252-1G APOSOR29252-5G APOSOR29252-25G
Thieno[3,2-b]thiophene 98%
Thieno[3,2-b]thiophene
Formula: C₆H₄S₂
Peso molecolare: 140,23 g/mol
Punto di ebollizione: 71 °C/1mmHg
Punto di fusione: 53…58 °C
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00179479
CAS Number: 251-41-2
UN: 3335
ADR: 9,III