Stampa…
3,5-Dibromobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29247-25G OR29247-5G
APOSOR29247-25GEA 80 EUR
APOSOR29247-25G APOSOR29247-5G
3,5-Dibromobenzonitrile
3,5-Dibromobenzonitrile
Formula: C₇H₃Br₂N
Peso molecolare: 260,9134 g/mol
Punto di fusione: 98,5…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00178770
CAS Number: 97165-77-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III