Stampa…
Methyl-3,5-dibromobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3,5-dibromobenzoate
OR29245-25G OR29245-5G
APOSOR29245-25GEA 36.4 EUR
APOSOR29245-25G APOSOR29245-5G
Methyl-3,5-dibromobenzoate 98%
Methyl-3,5-dibromobenzoate
Formula: C₈H₆Br₂O₂
Peso molecolare: 293,94 g/mol
Punto di fusione: 62…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082648
CAS Number: 51329-15-8