Stampa…
2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Formyl-2,2':5',2''-terthiophene, [2,2':5',2''-Terthiophene]-5-carbaldehyde
OR29237-10G OR29237-1G OR29237-5G
APOSOR29237-10GEA 1180 EUR
APOSOR29237-10G APOSOR29237-1G APOSOR29237-5G
2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde
2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₈OS₃
Peso molecolare: 276,39 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115181
CAS Number: 7342-41-8