Stampa…
2-Chloro-1-(4,5-dichloro-2-thienyl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR29235-1G OR29235-5G OR29235-10G
APOSOR29235-1GEA 221 EUR
APOSOR29235-1G APOSOR29235-5G APOSOR29235-10G
2-Chloro-1-(4,5-dichloro-2-thienyl)ethan-1-one
2-Chloro-1-(4,5-dichloro-2-thienyl)ethan-1-one
Formula: C₆H₃Cl₃OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090184
CAS Number: 64218-50-4