Stampa…
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29220-1G OR29220-250MG OR29220-5G
APOSOR29220-1GEA 89.9 EUR
APOSOR29220-1G APOSOR29220-250MG APOSOR29220-5G
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formula: C₁₀H₁₁N
Punto di ebollizione: 54…56 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00099614
CAS Number: 1195-98-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III