Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₉BrO₂ Punto di ebollizione: 130…135 °C/2mmHg Punto di fusione: 53…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00032453 CAS Number: 2417-72-3 UN: 3261 ADR: 8,II |