Stampa…
4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Chlorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
OR2920-1G OR2920-5G
APOSOR2920-1GEA 69.6 EUR
APOSOR2920-1G APOSOR2920-5G
4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
Formula: C₁₃H₈ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047743
CAS Number: 7497-60-1