Stampa…
Pyrazine-2-carbothioamide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR29190-1G OR29190-250MG OR29190-5G
APOSOR29190-1GEA 147 EUR
APOSOR29190-1G APOSOR29190-250MG APOSOR29190-5G
Pyrazine-2-carbothioamide
Pyrazine-2-carbothioamide
Formula: C₅H₅N₃S
Peso molecolare: 139,18 g/mol
Punto di fusione: 198…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173663
CAS Number: 4604-72-2