Stampa…
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29185-100G OR29185-250G OR29185-25G
APOSOR29185-100GEA 43.5 EUR
APOSOR29185-100G APOSOR29185-250G APOSOR29185-25G
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Formula: C₅H₆N₂O₃
Punto di fusione: 127…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002112
CAS Number: 3849-21-6
EINECS: 223-351-3