Stampa…
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR29175-1G OR29175-5G
APOSOR29175-1GEA 0 EUR
APOSOR29175-1G APOSOR29175-5G
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
Formula: C₃H₂Cl₂N₂S
Peso molecolare: 169,03 g/mol
Punto di ebollizione: 55 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00096470
CAS Number: 74461-64-6
UN: 1760
ADR: 8,III