Stampa…
3,4-Dimethylthiophene
Fornitore: Apollo Scientific
OR29155-1G OR29155-5G
APOSOR29155-1GEA 148 EUR
APOSOR29155-1G APOSOR29155-5G
3,4-Dimethylthiophene
3,4-Dimethylthiophene
Formula: C₆H₈S
Peso molecolare: 112,1900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764731
CAS Number: 632-15-5