Stampa…
5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2915-1G OR2915-5G OR2915-10G
APOSOR2915-1GEA 50.9 EUR
APOSOR2915-1G APOSOR2915-5G APOSOR2915-10G
5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine 95%
5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₆H₄BrClN₂O₂
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659505
CAS Number: 884495-15-2