Stampa…
Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29145-1G OR29145-5G
APOSOR29145-1GEA 21.5 EUR
APOSOR29145-1G APOSOR29145-5G
Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate
Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate
Formula: C₆H₅BrO₂S
Punto di ebollizione: 112 °C/4mmHg
Punto di fusione: 50…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00173839
CAS Number: 26137-08-6