Stampa…
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2914-5G OR2914-25G OR2914-100G
APOSOR2914-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2914-5G APOSOR2914-25G APOSOR2914-100G
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine 98+%
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Punto di fusione: 51…53 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012347
CAS Number: 23056-39-5