Stampa…
3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29133-1G OR29133-5G
APOSOR29133-1GEA 135 EUR
APOSOR29133-1G APOSOR29133-5G
3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Punto di fusione: 84…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052088
CAS Number: 57662-47-2