Stampa…
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR29121-1G OR29121-5G
APOSOR29121-1GEA 94.4 EUR
APOSOR29121-1G APOSOR29121-5G
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₉H₇ClN₂O
Punto di fusione: 58…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084968
CAS Number: 1201-68-9