Stampa…
2-Chloro-5-ethylpyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2912-100G OR2912-25G OR2912-5G
APOSOR2912-100GEA 231 EUR
APOSOR2912-100G APOSOR2912-25G APOSOR2912-5G
2-Chloro-5-ethylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂
Punto di ebollizione: 223 °C
Densità: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799503
CAS Number: 111196-81-7