3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-Bromo-2-formylthiophene
Formula:
C₅H₃BrOS Punto di ebollizione: 110…113 °C/10mmHg Punto di fusione: 24…25 °C Densità: 1,755 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00126680 CAS Number: 930-96-1 |