Stampa…
Methyl-3-(5-formyl-2-furyl)-2-thiophenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR29103-10G OR29103-1G OR29103-5G
APOSOR29103-10GEA 789 EUR
APOSOR29103-10G APOSOR29103-1G APOSOR29103-5G
Methyl-3-(5-formyl-2-furyl)-2-thiophenecarboxylate
Methyl-3-(5-formyl-2-furyl)-2-thiophenecarboxylate
Formula: C₁₁H₈O₄S
Peso molecolare: 236,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052169
CAS Number: 255828-29-6