Stampa…
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29092-1G OR29092-5G
APOSOR29092-1GEA 29.2 EUR
APOSOR29092-1G APOSOR29092-5G
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₆ClNO
Peso molecolare: 179,61 g/mol
Punto di fusione: 211…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00111620
CAS Number: 5059-30-3