Stampa…
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2908-25G OR2908-5G
APOSOR2908-25GEA 24.8 EUR
APOSOR2908-25G APOSOR2908-5G
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Formula: C₅H₄Br₂N₂
Punto di fusione: 123…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646065
CAS Number: 3430-29-3