1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₉NO₂ Punto di fusione: 56…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01934451 CAS Number: 23012-25-1 |