Stampa…
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2907-25G OR2907-5G
APOSOR2907-25GEA 127 EUR
APOSOR2907-25G APOSOR2907-5G
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
Formula: C₆H₄O₄S
Punto di fusione: 227…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00067079
CAS Number: 4282-29-5