Stampa…
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydro-5-oxo-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
OR29064-1G OR29064-250MG
APOSOR29064-1GEA 171 EUR
APOSOR29064-1G APOSOR29064-250MG
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95%
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formula: C₇H₆N₂O₃S
Peso molecolare: 198,2 g/mol
Punto di fusione: 235…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00085018
CAS Number: 32084-55-2